Stampa…
(S)-(+)-1,2-Propandiolo
Fornitore: Molekula
MOLE43121408-1GEA 0 CHF
MOLE43121408-1G
(S)-(+)-1,2-Propandiolo
(S)-(+)-1,2-Propandiolo
Formula: C₃H₈O₂
Peso molecolare: 76,1 g/mol
Densità: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004539
CAS Number: 4254-15-3
Mehr About VWR