Stampa…
(S)-(+)-1-Metossi-2-propanolo
Fornitore: Molekula
Synonyms: (S)-(+)-Glicole propilene monometiletere
MOLE54373270-1GEA 0 CHF
MOLE54373270-1G
(S)-(+)-1-Metossi-2-propanolo
(S)-(+)-1-Metossi-2-propanolo
Formula: C₄H₁₀O₂
Peso molecolare: 90,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01632588
CAS Number: 26550-55-0
UN: 3092
ADR: 3,III
Mehr About VWR