Stampa…
(R)-(-)-1-Metossi-2-propanolo
Fornitore: Molekula
Synonyms: (R)-(-)-Glicole propilene monometiletere
MOLEM10995842EA 0 CHF
MOLEM10995842
(R)-(-)-1-Metossi-2-propanolo
(R)-(-)-1-Metossi-2-propanolo
Formula: C₄H₁₀O₂
Peso molecolare: 90,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01632587
CAS Number: 4984-22-9
UN: 3092
ADR: 3,III
Mehr About VWR