Stampa…

(S)-(+)-1-Aminopropan-2-olo ≥98%

Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo

Synonyms: (S)-(+)-Isopropanolamina

L14102.03EA 59.5 CHF
L14102.03 L14102.MD
(S)-(+)-1-Aminopropan-2-olo ≥98%
(S)-(+)-1-Aminopropan-2-olo
Formula: C₃H₉NO
Peso molecolare: 75,11 g/mol
Punto di ebollizione: 160 °C
Punto di fusione: 24…26 °C
Densità: 0,960
Flash Pt: 71 °C (159 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064429
CAS Number: 2799-17-9
EINECS: 220-533-4
UN: 3259
ADR: 8,II

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR