(S)-(+)-Arginina cloridrato ≥99% per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Synonyms:
L(+)-Arginina cloridrato
, (S)-(+)-Arginina cloridrato
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16001.0100EA
50.7
CHF
8.16001.0100
8.16001.9999
(S)-(+)-Arginina cloridrato ≥99% per sintesi, Sigma-Aldrich®
L-Arginina cloridrato
Formula:
C₆H₁₅ClN₄O₂ Peso molecolare: 210,66 g/mol Punto di fusione: 218 °C Densità: 1,42 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064550 CAS Number: 1119-34-2 EINECS: 214-275-1 Merck Index: 13,00785 |
Assay (argentometric) | ≥ 99.0 % |
Spec. rotation [α²0/D (c=8 in HCl 6 mol/l) | +21.5 - +23.0 ° |
Identity (IR) | passes test |