L-Arginina cloridrato ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
L(+)-Arginina cloridrato
, (S)-(+)-Arginina cloridrato
A14730.22EA
71.5
CHF
A14730.22
A14730.36
A14730.0E
L-Arginina cloridrato ≥98%
L-Arginina cloridrato
Formula:
C₆H₁₅ClN₄O₂ Peso molecolare: 210,66 g/mol Punto di fusione: 216 °C (dec.) Densità: 1,42 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064550 CAS Number: 1119-34-2 EINECS: 214-275-1 Merck Index: 13,00785 |