Stampa…
D-(-)-Arginine
Fornitore: Molekula
Attenzione
MOLEM12156501EA 0 CHF
MOLEM12156501
D-(-)-Arginine
D-(-)-Arginine
Formula: C₆H₁₄N₄O₂
Peso molecolare: 174,2 g/mol
Punto di fusione: 212 °C
MDL Number: MFCD00063116
CAS Number: 157-06-2
EINECS: 205-866-5
Mehr About VWR