(-)-Dimethyl-D-tartrate ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
L11472.06EA
59.9
CHF
L11472.06
L11472.14
(-)-Dimethyl-D-tartrate ≥99%
(-)-Dimethyl-D-tartrate
Formula:
C₆H₁₀O₆ Peso molecolare: 178,14 g/mol Punto di ebollizione: 158 °C (11 mmHg) Punto di fusione: 48…56 °C Densità: 1,30 Flash Pt: >170 °C (338 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008445 CAS Number: 13171-64-7 EINECS: 236-118-6 |