Stampa…

L(+)-Asparagina

Fornitore: U.S. Pharmacopeia

Synonyms: (S)-(+)-Asparagina

USPH1043502EA 483 CHF
USPH1043502
L(+)-Asparagina
L(+)-Asparagina
Formula: H₂NCOCH₂CH(NH₂)CO₂H
Peso molecolare: 132,12 g/mol
Punto di ebollizione: 343 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 234…235 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064401
CAS Number: 70-47-3
EINECS: 200-735-9
Merck Index: 12,00872
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/32/67/16113267.jpg

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR