Ferro (II) solfato eptaidrato ≥99% ACS
Fornitore: VWR Chemicals
|
Attenzione
|
0387-1KGEA
186
CHF
0387-1KG
0387-500G
Ferro (II) solfato eptaidrato ≥99% ACS
Ferro (II) solfato eptaidrato
Formula:
FeSO₄·7H₂O Peso molecolare: 278,02 g/mol Punto di fusione: 64 °C Densità: 1,9 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149719 CAS Number: 7782-63-0 EINECS: 231-753-5 Merck Index: 13,04091 |
Calcium | <0.005% |
Chloride | ≤0.001% |
Copper | ≤0.005% |
Ferric Iron | ≤0.1% |
Insolubles | ≤0.01% |
Magnesium | ≤0.002% |
Manganese | ≤0.05% |
Phosphate | ≤0.001% |
Potassium | ≤0.002% |
Purity | ≥99% |
Sodium | ≤0.02% |
Zinc | ≤0.005% |