Stampa…
Nichel (II) nitrato esaidrato ≥96%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
25871.292EA 276 CHF
25871.292
Nichel (II) nitrato esaidrato ≥96%, GPR RECTAPUR®
Nichel (II) nitrato esaidrato
Formula: Ni(NO₃)₂·6H₂O
Peso molecolare: 290,79 g/mol
Punto di ebollizione: 137 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 56,7 °C
Densità: 2,05 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149805
CAS Number: 13478-00-7
EINECS: 236-068-5
UN: 2725
ADR: 5.1,III
Merck Index: 12,06596
Visualizza i codici
Assay Min. 96 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Cd (Cadmium) Max. 25 ppm
Cu (Copper) Max. 25 ppm
Pb (Lead) Max. 25 ppm
Zn (Zinc) Max. 25 ppm
Learn more
About VWR
Mehr About VWR