Ferro (III) nitrato nonaidrato ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
12226.A7EA
283
CHF
12226.A7
12226.22
12226.A1
Ferro (III) nitrato nonaidrato ≥98%
Ferro (III) nitrato nonaidrato
Formula:
Fe(NO₃)₃·9H₂O Peso molecolare: 404 g/mol Punto di ebollizione: 125 °C (dec.) Punto di fusione: 47 °C Densità: 1,684 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149708 CAS Number: 7782-61-8 EINECS: 233-899-5 UN: 1466 ADR: 5.1,III Merck Index: 13,04057 |