Nichel (II) cloruro idrato ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
10815.06EA
98.8
CHF
10815.06
10815.14
10815.22
Nichel (II) cloruro idrato ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Nichel (II) cloruro idrato
Formula:
Cl₂Ni·H₂O Peso molecolare: 147,61 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149808 CAS Number: 69098-15-3 EINECS: 231-743-0 UN: 3288 ADR: 6.1,III |