Stampa…
Manganese (II) solfato tetraidrato, EMSURE® per analisi, Supelco®
Pericolo
Synonyms: Solfato di manganese tetraidrato
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02786.9025EA 0 CHF
1.02786.9025 1.02786.1000
Manganese (II) solfato tetraidrato, EMSURE® per analisi, Supelco®
Manganese (II) solfato tetraidrato
Formula: MnO₄S·4H₂O
Peso molecolare: 223,06 g/mol
Densità: 2,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149160
CAS Number: 10101-68-5
EINECS: 232-089-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 26 - 27 °C
Molar Mass 223.06 g/mol
Bulk Density 1000 - 1200 kg/m3
Density 2.11 g/cm3 (20 °C)
pH 4.5 - 6.0 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous hazardous material
Learn more
About VWR
Mehr About VWR