Cromo (III) cloruro esaidrato ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
42113.A1EA
239
CHF
42113.A1
42113.30
Cromo (III) cloruro esaidrato ≥98%
Cromo (III) cloruro esaidrato
Formula:
CrCl₃·6H₂O Peso molecolare: 266,45 g/mol Punto di fusione: 83 °C Densità: 1,835 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149660 CAS Number: 10060-12-5 EINECS: 233-038-3 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 13,02242 |