Rame solfato pentaidrato ≥98.5%, purificato
Fornitore: VWR Chemicals
|
Attenzione
|
Synonyms:
Rame (II) solfato pentaidrato
23172.293EA
102
CHF
23172.293
23172.362
Rame solfato pentaidrato ≥98.5%, purificato
Solfato di rame pentaidrato
Formula:
CuSO₄·5H₂O Peso molecolare: 249,69 g/mol Densità: 2,284 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149681 CAS Number: 7758-99-8 EINECS: 231-847-6 UN: 3077 ADR: 9,III REACH: 01-2119520566-40 Merck Index: 13,02682 |
Assay | Min. 98.5 % |
Cl (Chloride) | Max. 20 ppm |
Fe (Iron) | Max. 100 ppm |