Stampa…
Samarium tribromide hexahydrate 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A18191.09EA 101 CHF
A18191.09
Samarium tribromide hexahydrate 99%
Samarium tribromide hexahydrate
Formula: Br₃Sm·6H₂O
Peso molecolare: 498,16 g/mol
Punto di fusione: >640 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00192430
CAS Number: 13517-12-9
EINECS: 237-347-4
Mehr About VWR