Stampa…
Magnesio solfato eptaidrato, Electran per biologia molecolare
437044KEA 0 CHF
437044K
Magnesio solfato eptaidrato, Electran per biologia molecolare
Magnesio solfato eptaidrato
Formula: MgSO₄·7H₂O
Peso molecolare: 246,48 g/mol
Punto di fusione: 1124 °C
Densità: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149785
CAS Number: 10034-99-8
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 13,05715
Mehr About VWR