Stampa…
Talco, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
28460.268EA 28.9 CHF
28460.268
Talco, GPR RECTAPUR®
Talco
Formula: Mg₃O₁₁Si₄·1H₂O
Peso molecolare: 379,27 g/mol
Punto di fusione: > 1200 °C
Densità: 2,58…2.83 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00792903
CAS Number: 14807-96-6
EINECS: 238-877-9
Merck Index: 13,09127
Visualizza i codici
Loss on ignition Max. 10 %
Learn more
About VWR
Mehr About VWR