Stampa…
Talco
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
40318.22EA 54.4 CHF
40318.22 40318.A4 40318.36
Talco
Talco
Lubricant, filler, electric and heat insulator, in clarifying liquids by filtration
Formula: Mg₃O₁₁Si₄·1H₂O
Peso molecolare: 379,27 g/mol
Punto di fusione: > 1200 °C
Densità: 2,7
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00792903
CAS Number: 14807-96-6
EINECS: 238-877-9
Merck Index: 13,09127
Mehr About VWR