Stampa…
Bario idrossido ottaidrato, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01735.1000EA 319 CHF
1.01735.1000
Bario idrossido ottaidrato, Supelco®
Bario idrossido ottaidrato
Formula: Ba(OH)₂·8H₂O
Peso molecolare: 315,47 g/mol
Punto di ebollizione: 780 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 78 °C
Densità: 2,18 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149152
CAS Number: 12230-71-6
EINECS: 241-234-5
UN: 2923
ADR: 8 (6.1),II
Merck Index: 13,00980
Mehr About VWR