Stampa…
Acido 5-solfosalicilico diidrato
Fornitore: Molekula
Attenzione
MOLE27492718-1KGEA 0 CHF
MOLE27492718-1KG
Acido 5-solfosalicilico diidrato
Acido 5-solfosalicilico diidrato
Formula: HO₃SC₆H₃-2-(OH)CO₂H·2H₂O
Peso molecolare: 254,22 g/mol
Punto di fusione: 224 °C
Densità: 1,695 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149540
CAS Number: 5965-83-3
EINECS: 202-555-6
UN: 2585
ADR: 8,III
Merck Index: 12,09138
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/90/04/2299004.jpg
Mehr About VWR