Stampa…
Acido 5-solfosalicilico diidrato 99+% ACS
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
43144.22EA 130 CHF
43144.22 43144.36 43144.14
Acido 5-solfosalicilico diidrato 99+% ACS
Acido 5-solfosalicilico diidrato
Reagent for precipitation of proteins
Formula: HO₃SC₆H₃-2-(OH)CO₂H·2H₂O
Peso molecolare: 254,22 g/mol
Punto di fusione: 103…112 °C
Densità: 1,695 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149540
CAS Number: 5965-83-3
EINECS: 202-555-6
UN: 2585
ADR: 8,III
Merck Index: 13,09054
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/90/04/2299004.jpg
Mehr About VWR