Stampa…
tri-Sodio citrato diidrato ≥99%, Gen-Apex per biologia molecolare
Fornitore: VWR Chemicals
33615.268EA 106 CHF
33615.268
tri-Sodio citrato diidrato ≥99%, Gen-Apex per biologia molecolare
tri-Sodio citrato diidrato
Formula: Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
Peso molecolare: 294,1 g/mol
Punto di fusione: 150 °C
Densità: 1,76 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150031
CAS Number: 6132-04-3
EINECS: 200-675-3
REACH: 01-2119457027-40
Merck Index: 13,08675
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/03/16640603.jpg
Visualizza i codici
Assay Min. 99 %
Colouration (0,1 mol/l; water) Max. 10 APHA
Heavy metals (as Pb) Max. 2 ppm
Transmittance (260 nm) Min. 98 %
Transmittance (280 nm) Min. 98 %
Learn more
About VWR
Mehr About VWR