Stampa…
tri-Sodio citrato diidrato
Fornitore: Molekula
MOLE32357040-1KGEA 0 CHF
MOLE32357040-1KG
tri-Sodio citrato diidrato
tri-Sodio citrato diidrato
Formula: Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
Peso molecolare: 294,1 g/mol
Punto di fusione: 150 °C
Densità: 1,76 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150031
CAS Number: 6132-04-3
EINECS: 200-675-3
Merck Index: 13,08675
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/03/16640603.jpg
Mehr About VWR