Stampa…
di-Ammonio ossalato monoidrato
Fornitore: Molekula
Attenzione
MOLE23230264-1KGEA 0 CHF
MOLE23230264-1KG
di-Ammonio ossalato monoidrato
di-Ammonio ossalato monoidrato
Formula: (NH₄)₂C₂O₄·H₂O
Peso molecolare: 142,11 g/mol
Punto di ebollizione: 70 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 70 °C
Densità: ∼1,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149694
CAS Number: 6009-70-7
EINECS: 214-202-3
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00571
Mehr About VWR