di-Ammonio ossalato monoidrato, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01192.1000EA
233
CHF
1.01192.1000
1.01192.0250
1.01192.9050
di-Ammonio ossalato monoidrato, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
di-Ammonio ossalato monoidrato
Formula:
(NH₄)₂C₂O₄·H₂O Peso molecolare: 142,11 g/mol Punto di ebollizione: 70 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 70 °C Densità: ∼1,5 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149694 CAS Number: 6009-70-7 EINECS: 214-202-3 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,00571 |
Solubility | 45 g/l (20 °C) (anhydrous substance) |
Melting Point | 70 °C (decomposition) |
Molar Mass | 142.11 g/mol |
Bulk Density | 480 kg/m3 |
Vapor Pressure | (20 °C) |
Density | 1.50 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6.3 (50 g/l, H2O, 25 °C) |