di-Ammonio ossalato monoidrato 99.0-101.0% ACS
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
36228.22EA
42.4
CHF
36228.22
36228.57
36228.36
di-Ammonio ossalato monoidrato 99.0-101.0% ACS
di-Ammonio ossalato monoidrato
In detinning of iron, metal polishing, determination of lead, calcium, and rare earth metals
Formula:
(NH₄)₂C₂O₄·H₂O Peso molecolare: 142,11 g/mol Punto di ebollizione: 70 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 70 °C (dec.) Densità: 1,50 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149694 CAS Number: 6009-70-7 EINECS: 214-202-3 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,00541 |