di-Ammonio ossalato monoidrato 99.5% per analisi
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
ACRO206270010EA
114
CHF
ACRO206270010
ACRO206275000
di-Ammonio ossalato monoidrato 99.5% per analisi
di-Ammonio ossalato monoidrato
Formula:
(NH₄)₂C₂O₄·H₂O Peso molecolare: 142,11 g/mol Punto di ebollizione: 70 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 70 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149694 CAS Number: 6009-70-7 EINECS: 214-202-3 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,00571 |
Appearance | White Crystalline powder |
Titration with KMnO4 | ≥99.4 % |
Chloride (Cl) | ≤20 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤2 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |