Manganese (II) acetato tetraidrato (∼22% Mn)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
12351.A3EA
199
CHF
12351.A3
12351.36
12351.22
Manganese (II) acetato tetraidrato (∼22% Mn)
Manganese (II) acetato tetraidrato
Mordant in dyeing, in the manufacture of bister, as a drier for paints and varnishes, and as an oxidation catalyst
Formula:
(H₃CCOO)₂Mn·4H₂O Peso molecolare: 245,09 g/mol Punto di fusione: 80 °C Densità: 1,589 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00062552 CAS Number: 6156-78-1 EINECS: 211-334-3 Merck Index: 13,05746 |