Manganese (II) acetato tetraidrato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
10802.06EA
128
CHF
10802.06
10802.14
Manganese (II) acetato tetraidrato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Manganese (II) acetato tetraidrato
Formula:
(H₃CCOO)₂Mn·4H₂O Peso molecolare: 245,09 g/mol Punto di fusione: 80 °C Densità: 1,589 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00062552 CAS Number: 6156-78-1 EINECS: 211-334-3 Merck Index: 13,05746 |