Manganese (II) acetato tetraidrato 99+% per analisi
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
ACRO205660250EA
30.1
CHF
ACRO205660250
ACRO205665000
ACRO205660025
Manganese (II) acetato tetraidrato 99+% per analisi
Manganese (II) acetato tetraidrato
Formula:
(H₃CCOO)₂Mn·4H₂O Peso molecolare: 245,09 g/mol Punto di fusione: >300 °C Flash Pt: >130 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00062552 CAS Number: 6156-78-1 EINECS: 211-334-3 Merck Index: 13,05746 |
Appearance | Light pink Crystals |
Titration Complexometric | ≥99.0 % |
pH | 6 to 7 (5 % solution) |
Chloride (Cl) | ≤20 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤50 ppm |
Copper (Cu) | ≤5 ppm |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Nickel (Ni) | ≤20 ppm |
Insoluble matter | ≤0.01 % (in water) |