Idrossilammina cloridrato 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Cloruro di idrossilammonio
, Idrossilammina HCl
ACRO270100010EA
259
CHF
ACRO270100010
ACRO270100050
ACRO270101000
ACRO270102500
Idrossilammina cloridrato 99+%
Idrossilammina cloridrato
Formula:
NH₂OH·HCl Peso molecolare: 69,49 g/mol Punto di fusione: 155…158 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051089 CAS Number: 5470-11-1 EINECS: 226-798-2 UN: 2923 ADR: 8,III Merck Index: 13,04853 |
Appearance | White Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | 99.0 to 101.0 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.005 % |
Iron (Fe) | ≤0.001 % |