Stampa…

Idrossilammina solfato ≥99%, GR per analisi, Supelco®

Attenzione


M-Clarity™ quality level = MQ100

1.04617.0500EA 216 CHF
1.04617.0500
Idrossilammina solfato ≥99%, GR per analisi, Supelco®
Idrossilammina solfato
Formula: H₈N₂O₆S
Peso molecolare: 164,14 g/mol
Punto di fusione: 170 °C
Densità: 1,1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00044869
CAS Number: 10039-54-0
EINECS: 233-118-8
UN: 2865
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04853

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Assay ≥ 99 %
Chloride (Cl) ≤ 0.001 %
As (Arsenic) ≤ 0.00005 %
Cu (Copper) ≤ 0.0005 %
Fe (Iron) ≤ 0.0005 %
Hg (Mercury) ≤ 0.000001 %
Pb (Lead) ≤ 0.0005 %
Sulfated ash (residue on ignition) ≤ 0.1 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR