Stampa…
Gentamicina solfato 50 mg/ml, per analisi
Fornitore: ICN Biomedicals
ICNA0916762J8EA 783 CHF
ICNA0916762J8
Gentamicina solfato 50 mg/ml, per analisi
Gentamicin sulphate
MDL Number: MFCD00270181
CAS Number: 1405-41-0
Mehr About VWR