Stampa…
Tris-(idrossimetil) amminometano cloridrato ≥99.5%, per proteomica
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
Synonyms: THAM HClTRIS HCl
M108-1KGEA 281 CHF
M108-1KG
Tris-(idrossimetil) amminometano cloridrato ≥99.5%, per proteomica
Tris-(idrossimetil) amminometano cloridrato
Formula: NH₂C(CH₂OH)₃·HCl
Peso molecolare: 157,6 g/mol
Punto di fusione: 150…152 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012590
CAS Number: 1185-53-1
EINECS: 214-684-5
Merck Index: 12,09902
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/01/2297601.jpg
Visualizza i codici
Calcio < 0,0001%
Rame < 0,0001 %
DNasi Assente
Elettroforesi Conforme
Insolubili < 0,001 %
Ferro < 0,001 %
Piombo < 0,0001 %
Magnesio < 0,0001 %
Manganese <0.0001%
pH (0.1M, Acqua) @ 25 °C 4,2 - 4,9
Proteasi Assente
Purezza > 99,5
RNasi Assente
Zinco ≤ 0,0001%
Learn more
About VWR
Mehr About VWR