Stampa…
Potassio idrossido 0.5 mol/l in soluzione acquosa, Titrisol®, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Potassa causticaIdrossido di potassio
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09919.0001EA 47.8 CHF
1.09919.0001
Potassio idrossido 0.5 mol/l in soluzione acquosa, Titrisol®, Supelco®
Potassio idrossido
Formula: KOH
Peso molecolare: 56,11 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003553
CAS Number: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8,
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.58 g/cm3 (20 °C)
pH 13.5 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material
Learn more
About VWR
Mehr About VWR