Potassio idrossido 0.1 mol/l in soluzione acquosa, Titrisol®, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
Synonyms:
Potassa caustica
, Idrossido di potassio
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09921.0001EA
46.5
CHF
1.09921.0001
Potassio idrossido 0.1 mol/l in soluzione acquosa, Titrisol®, Supelco®
Potassio idrossido
Formula:
KOH Peso molecolare: 56,11 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003553 CAS Number: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 UN: 1814 ADR: 8, |
Solubility | (20 °C) soluble |
Density | 1.09 g/cm3 (20 °C) |
pH | 14 (H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |