Stampa…
Ferro (III) cloruro 27% in soluzione acquosa, TECHNICAL
Pericolo
24205.363EA 290 CHF
24205.363 24205.294
Ferro (III) cloruro 27% in soluzione acquosa, TECHNICAL
Ferro (III) cloruro
Formula: FeCl₃
Peso molecolare: 162,21 g/mol
Densità: 1,26 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011005
CAS Number: 7705-08-0
EINECS: 231-729-4
UN: 2582
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Assay 27 - 29 %
Learn more
About VWR
Mehr About VWR