Stampa…
Tetremetilammonio idrossido 5% in soluzione acquosa
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
28561.187EA 0 CHF
28561.187
Tetremetilammonio idrossido 5% in soluzione acquosa
Tetremetilammonio idrossido
Formula: C₄H₁₃NO
Peso molecolare: 91,15 g/mol
Punto di ebollizione: 110 °C (1013 hPa)
Densità: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008280
CAS Number: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
UN: 1835
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Assay Min. 5 %
Learn more
About VWR
Mehr About VWR