Tetremetilammonio idrossido 25% (w/w) in methanol
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
30833.09EA
59.3
CHF
30833.09
30833.36
30833.22
Tetremetilammonio idrossido 25% (w/w) in methanol
Tetremetilammonio idrossido
Formula:
C₄H₁₃NO Peso molecolare: 91,15 g/mol Densità: 0,865 Flash Pt: 12 °C (54 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008280 CAS Number: 75-59-2 EINECS: 200-882-9 UN: 2924 ADR: 3,II |