Stampa…
Zinco solfato 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM soluzione volumetrica
Fornitore: VWR Chemicals
30498.296EA 29 CHF
30498.296
Zinco solfato 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM soluzione volumetrica
Zinco solfato
Formula: O₄SZn
Peso molecolare: 161,45 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011302
CAS Number: 7733-02-0
EINECS: 231-793-3
UN: 3082
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Tracciabile NIST Conforme
Titolo (20 °C; valore reale 0,2 % accur.) 0.0998 - 0.1002 mol/l
Learn more
About VWR
Mehr About VWR