Stampa…
Ammonio cerio (IV) nitrato 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM soluzione volumetrica
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
Synonyms: Cerio (IV) ammonio nitratoAmmonio cerio nitrato
30483.295EA 167 CHF
30483.295
Ammonio cerio (IV) nitrato 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM soluzione volumetrica
Ammonio cerio (IV) nitrato
Formula: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
Peso molecolare: 548,22 g/mol
MDL Number: MFCD00151121
CAS Number: 16774-21-3
EINECS: 240-827-6
Visualizza i codici
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
NIST traceable Confirmed
Learn more
About VWR
Mehr About VWR