Stampa…
Cerio (IV) solfato 0.05 mol/l (0.05 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM soluzione volumetrica
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
Synonyms: Ceric disulfate
31307.294EA 137 CHF
31307.294
Cerio (IV) solfato 0.05 mol/l (0.05 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM soluzione volumetrica
Cerio (IV) solfato
Formula: Ce(SO₄)₂
Peso molecolare: 332,24 g/mol
MDL Number: MFCD00148852
CAS Number: 13590-82-4
EINECS: 237-029-5
UN: 3264
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02002
Visualizza i codici
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0499 - 0.0501 mol/l
NIST traceable Confirmed
Learn more
About VWR
Mehr About VWR