Stampa…
Ammonio ferro (II) solfato 0.12 mol/l (0.12 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM soluzione volumetrica, per analisi del COD secondo la norma NF T 90-101
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Ferro (II) ammonio solfato
30884.291EA 42.7 CHF
30884.291
Ammonio ferro (II) solfato 0.12 mol/l (0.12 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM soluzione volumetrica, per analisi del COD secondo la norma NF T 90-101
Ammonio ferro (II) solfato
Non adatto a un lungo stoccaggio. Controllarre il titolo prima dell'uso.
Formula: H₈FeN₂O₈S₂
Peso molecolare: 284,05 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051039
CAS Number: 10045-89-3
EINECS: 233-151-8
Visualizza i codici
Measure the titer before use.
Learn more
About VWR
Mehr About VWR