Stampa…
Acrilamide 40% in soluzione acquosa, Millipore®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00633.1000EA 143 CHF
1.00633.1000
Acrilamide 40% in soluzione acquosa, Millipore®
Acrilamide
Formula: C₃H₅NO
Peso molecolare: 71,08 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008032
CAS Number: 79-06-1
EINECS: 201-173-7
ADR: 6.1,III
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/21/2301321.jpg
Mehr About VWR