Ditiotreitolo (reattivo di Cleland) 1 mol/l in soluzione acquosa
Fornitore: PanReac AppliChem
Synonyms:
DTT
A3668.0050EA
80
CHF
A3668.0050
A3668.0100
Ditiotreitolo (reattivo di Cleland) 1 mol/l in soluzione acquosa
Ditiotreitolo (reattivo di Cleland)
Formula:
C₄H₁₀O₂S₂ Peso molecolare: 154,25 g/mol |
MDL Number:
MFCD00004877 CAS Number: 3483-12-3 EINECS: 222-468-7 |