Stampa…
EDTA sale bisodico 0.0178 mol/l (N/28) in water, AVS TITRINORM per la determinazione della durezza dell'acqua
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Acido etilendiamminotetracetico sale bisodicoIdranal III
30029.400EA 202 CHF
30029.400 30029.290 30029.360
EDTA sale bisodico 0.0178 mol/l (N/28) in water, AVS TITRINORM per la determinazione della durezza dell'acqua
EDTA sale bisodico
1 ml = 1°dH/100 ml H₂O
Formula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Peso molecolare: 336,21 g/mol
Densità: 1,001 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00070672
CAS Number: 139-33-3
EINECS: 205-358-3
Visualizza i codici
Titolo (20°C; valore reale 0,2 % accur.) 0,017764 - 0,01784 mol/l
Tracciabile NIST Confermato
Learn more
About VWR
Mehr About VWR