Acido ossalico concentrate for dilution to 0.05 mol/l (0.1 N), Titrisol®, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09965.0001EA
78.4
CHF
1.09965.0001
Acido ossalico concentrate for dilution to 0.05 mol/l (0.1 N), Titrisol®, Supelco®
Acido ossalico
Formula:
C₂H₂O₄ Peso molecolare: 90,04 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002573 CAS Number: 144-62-7 EINECS: 205-634-3 ADR: 8,III |
Solubility | (20 °C) soluble |
Density | 1.02 g/cm3 (20 °C) |
pH | 1 (H2O, 20 °C) |