Stampa…
Acido ossalico 0.05 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
7141.1000EA 74.5 CHF
7141.1000
Acido ossalico 0.05 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Acido ossalico
Formula: C₂H₂O₄
Peso molecolare: 90,04 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002573
CAS Number: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Titer (mol/l) 0.0497 - 0.0503
Learn more
About VWR
Mehr About VWR